Documentos
901560
Sigma-Aldrich
Ammonia borane-d6
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BD6N
Peso molecular:
36.90
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+6
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3