Documentos
680117
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulfonyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4ClF3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
196.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.3996
pb
77-78 °C/16 mmHg
densidade
1.557 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H4ClF3O2S/c4-10(8,9)2-1-3(5,6)7/h1-2H2
chave InChI
OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.