Documentos Principais
51974
Sigma-Aldrich
Nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride
≥98.0% ((GC))
Sinônimo(s):
Perfluoro-1-butanesulfonyl chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.082,00
R$ 3.082,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.082,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4ClF9O2S
Número CAS:
Peso molecular:
318.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.082,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% ((GC))
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4ClF9O2S/c5-17(15,16)4(13,14)2(8,9)1(6,7)3(10,11)12
chave InChI
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for fluoro-tagging of nucleophiles[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Moritz Baar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(2), 526-530 (2014-11-22)
Heterogeneous catalysis for trifluoromethylations and perfluoroalkylations has been performed. Through the usage of cheap, metal-free and recyclable mesoporous graphitic carbon nitride (mpg-CN) it was possible to fluoroalkylate various arenes by the reductive activation of sulfonyl chlorides with visible light. Thus
C.W. Lindsley et al.
Tetrahedron Letters, 43, 4225-4225 (2002)