678538
(−)-Ipc2B(allyl)borane solution
1 M in pentane
Sinônimo(s):
(-)-Ipc2B(allyl) solution, (−)-B-Allyldiisopinocampheylborane solution
About This Item
Produtos recomendados
atividade óptica
[α]20/D −35 to ±5°, c = 1
concentração
1 M in pentane
pb
35-36 °C
densidade
0.638 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m1/s1
chave InChI
ZIXZBDJFGUIKJS-RLEROFIGSA-N
Outras notas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves