Documentos Principais
550752
Sigma-Aldrich
N(α), N-(im)-Di-Boc-L-histidine methyl ester
97%
Sinônimo(s):
[Methyl(S)-3[1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-1-H-imidazol-4-yl]-2-[(1,1-dimethylethoxycarbonyl)amino]propionate]
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.281,00
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.281,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H27N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
369.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
113-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
chave InChI
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)