674583
Silver perchlorate
anhydrous, 97%
Sinônimo(s):
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezas
≤0.1% Insoluble matter
pf
486 °C (lit.)
solubilidade
benzene: slightly soluble(lit.)
pyridine: slightly soluble(lit.)
densidade
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.