Documentos Principais
669172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-dimethylphenyl)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Sinônimo(s):
(S)-3,3′-bis(3,5-dimethylphenyl)-5,6,7,8,5′,6′,7′,8′-octahydro-[1,1′]binaphthalenyl-2,2′-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H38O2
Peso molecular:
502.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
218-222 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)-c2cc3CCCCc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5CCCCc45)-c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C36H38O2/c1-21-13-22(2)16-27(15-21)31-19-25-9-5-7-11-29(25)33(35(31)37)34-30-12-8-6-10-26(30)20-32(36(34)38)28-17-23(3)14-24(4)18-28/h13-20,37-38H,5-12H2,1-4H3
chave InChI
RSHMDLJRFPHHRE-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.
We present an article concerning BINOL and Derivatives.