Merck
Pular para
C8128
5α-Cholestan-3-one
crystalline
Sinônimo(s):
3-Keto-5α-cholestane
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.077,00
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 10.571,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
crystalline
R$ 1.077,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
crystalline
Quality Segment
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
C7259C75004188174
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
128-130 °C (lit.)
mp
-
mp
125-127 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)