Documentos Principais
667986
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methyl-2-furoate
96%
Sinônimo(s):
3-Methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
34-38 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.22 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)