140406
3,5-Ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
99%
Sinônimo(s):
2,6-Di-tert-Butyl-4-formylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Ensaio
99%
Formulário
solid
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to orange to light red-brown)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
chave InChI
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Biodegradable polyazomethine hydrogels by reacting with melamine via oxidative polymerization reaction.[1]
- 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-2,6-di-tert butyl-phenol by treating with 1,2-phenylenediamine in ethanol.[2]
- 2-{(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylene}-4-cyclopentene-1,3-dione (TX-1123) as a potent protein tyrosine kinase inhibitor.[3]
- Polyazomethine and ascorbic acid-based selective and sensitive fluorescent chemosensor for the detection of Al and Fe metal ions.[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?