667994
3-Methyl-2-furoic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
134-138 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
chave InChI
BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3