F20505
2-Furoic acid
98%
Sinônimo(s):
Furan-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
230-232 °C (lit.)
pf
128-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
chave InChI
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of a single-molecule magnet, Mn11Gd2 based high-nuclearity heterometallic complex.
- Synthesis of orally active antidiabetic vanadyl complex, bis(α-furancarboxylato)oxovanadium(IV).
- As a ligand in the synthesis of luminescent 4f-3d heterometallic one-dimensional coordination polymers.
- Synthesis of biocompatible multifunctional dextran furoate nanospheres.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
282.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139.3 °C - closed cup