254738
4-Vinylbenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
Styrene-4-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
142-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
chave InChI
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3