Documentos Principais
667811
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 927,00
500 MG
R$ 3.499,00
R$ 927,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 927,00
500 MG
R$ 3.499,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36P2
Número CAS:
Peso molecular:
506.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 927,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
pf
143-147 °C
grupo funcional
phenyl
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1C[C@@H](P(CCP2[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m1/s1
chave InChI
VHHAZLMVLLIMHT-YFRBGRBWSA-N
Aplicação
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane can be used:
  • As a chiral ligand in the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethyne yielded [70]fullerene enantiomers; catalyzed by silver.[1]
  • As a component of the catalytic system along with silver, which is used for the synthesis of fullerene hybrids.[2]
Informações legais
Sold in collaboration with Namena Corp. for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hierarchical Selectivity in Fullerenes: Site-, Regio-, Diastereo-, and Enantiocontrol of the 1, 3-Dipolar Cycloaddition to C70
Maroto EE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(27), 6060-6064 (2011)
Stereodivergent-at-Metal Synthesis of [60] Fullerene Hybrids
Marco-Martinez J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(8), 2136-2139 (2017)