Documentos
667714
Sigma-Aldrich
Borane-d3-THF complex solution
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer, 97.5 atom % D (mimimum)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BD3 · C4H8O
Peso molecular:
88.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97.5 atom % D (mimimum)
contém
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
Impurezas
<5% ethyl ether
densidade
0.881 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]B([2H])[2H].C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3/i;1D3
chave InChI
RMCYTHFAWCWRFA-SVLQTQOOSA-N
Aplicação
THF solution of borane-d3 stabilized with N-isopropyl-N-methyl tert-butylamine used for the preparation of isotopically labeled alcohols.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)