Documentos Principais
667188
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-tetralone
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9OBr
Número CAS:
Peso molecular:
225.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pb
64-67 °C/0.06 mmHg
pf
39-43 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
chave InChI
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)