Documentos Principais
642444
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(3,4-difluorophenyl)thiazole
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 730,00
R$ 730,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 730,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6F2N2S
Número CAS:
Peso molecular:
212.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 730,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
121-125 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)c(F)c2
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
chave InChI
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds