SAB2702272
Monoclonal Anti-O-GlcNAc transferase antibody produced in mouse
clone GT678, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HRNT1, O-GLCNAC
Selecione um tamanho
R$ 3.829,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.829,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT678, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OGT(8473)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)