Documentos Principais
666513
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
2-Chloropyridine-4-boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl(C5H3N)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
155-163 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
chave InChI
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)