Documentos Principais
512834
Sigma-Aldrich
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Hydroxymethylbenzeneboronic acid
Selecione um tamanho
10 G
R$ 2.470,00
R$ 2.470,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 2.470,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
151.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.470,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
pf
95-99 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
chave InChI
HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Copper-mediated trifluoromethylation
  • Copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water
  • Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions
  • HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses
  • Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)