Documentos Principais
596949
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyrimidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2BrClN2
Número CAS:
Peso molecular:
193.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
96%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
73-79 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
chave InChI
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)