Documentos Principais
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-Naphthaleneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
207.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
chave InChI
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)