262315
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
191-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
chave InChI
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3