Documentos Principais
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
197.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
50-54 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
chave InChI
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)