Documentos Principais
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.030,00
R$ 1.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.030,00
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Peso molecular:
292.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
57-61 °C
grupo funcional
ester
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)