Documentos Principais
656682
Sigma-Aldrich
Chloromethyl chlorosulfate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2OSO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
165.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.448
p.e.
45-50 °C/10 mmHg
densidade
1.631 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
chave InChI
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for chloromethylation of Fmoc-protected amino acids without the generation of carcinogenic bis(chloromethyl)ether.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Nicholas P Power et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1554-1562 (2004-05-12)
The reaction of liquid (gamma-) SO3 with CH2Cl2 at room temperature leads to SO3 insertion into the C-Cl bonds, giving the useful chloromethylating agent chloromethyl chlorosulfate (CMCS). The process is very slow but becomes rapid on addition of catalytic quantities