Documentos Principais
8.18858
Sigma-Aldrich
Hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio
for synthesis
Sinônimo(s):
Hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H37NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
339.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
251-068-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
168-174 °C
densidade volumétrica
650 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Catalisador de oxidação eficaz: Melhora a oxidação de ligações de C-H benzílicas e alcanas em condições de transferência de fase, utilizando Oxone como oxidante terminal, indicando seu papel na melhora das reações de oxidação na química orgânica (Cui et al., 2011).
  • Estudos de ligação de hidrogênio: A interação do hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio com ácidos próticos foi estudada, fornecendo percepções sobre a formação de adutos controlados por ligações de hidrogênio, essenciais para processos de reconhecimento molecular em engenharia química (Zakavi et al., 2010).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 98,0%
Intervalo de fusão (limite inferior): ≥ 167 °C
Intervalo de fusão (limite superior): ≤ 173 °C
Identidade (IV): passa no teste
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - closed cup