Documentos Principais
762245
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphate potassium salt
Sinônimo(s):
Phosphoric acid di-tert-butyl ester, potassium salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.096,00
25 G
R$ 3.649,00
R$ 1.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.096,00
25 G
R$ 3.649,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18KO4P
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
247-252 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Utilized as an intermediate to prepare N-phosphonooxymethyl prodrugs, which increase bioavailability, and to prepare Nasicon-type phosphates (i.e., KTi2(PO4)3) used in fast ion conductors with low thermal expansion ceramics.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)