Documentos Principais
655872
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine
98%
Sinônimo(s):
1-Boc-piperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, N-Boc-tetrahydropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
185.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H2,1-3H3
chave InChI
RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Piperazine derivatives for orally active acetyl-CoA carboxylase 1/2 non-selective inhibitors
  • 2-Aryl and 2-vinyl piperidines
  • Allosteric IGF-1R inhibitors
Reactant for:
  • Allylation and conjugate addition reactions
  • Asymmetric deprotonation
  • Enantioselective inter- and intramolecular aldol reactions
Substrate used in a two-step α-arylation procedure.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron Letters, 47, 455-455 (2006)