Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
p.e.
113 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
chave InChI
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?