461350
1-Boc-4-piperidone
98%
Sinônimo(s):
N-Boc-4-piperidone, tert-Butyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Ensaio
98%
pf
73-77 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?