Documentos Principais
655783
Sigma-Aldrich
6-(4-Methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
82-85 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C13H11NO2/c1-16-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-3-11(9-15)14-13/h2-9H,1H3
chave InChI
JLUDQJVIZSPJFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)