290130
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
37 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidade
1.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
chave InChI
LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter