Documentos Principais
637408
Sigma-Aldrich
Methyl 4-vinylbenzoate
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.457,00
5 G
R$ 4.677,00
R$ 1.457,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.457,00
5 G
R$ 4.677,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.457,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
32-37 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Methyl 4-vinylbenzoate can be used in the synthesis of vinyl monomers of bis-crowned malachite green leuconitrile, which can find applications in photoresponsive ionic conduction.[1] The co-polymer formed by reacting methyl 4-vinylbenzoate and (4-trimethylsilyl)styrene can be oxidized to form polyradicals with good membrane forming ability.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
"Synthesis of galvinoxyl unit-containing derivatives of poly (phenylacetylene) and polystyrene, and oxygen permeation behavior of their membranes"
Kaneko.T, et al.
Polymer, 41(12), 4437-4444 (2000)
"Cation complexation and photochromism of copolymers carrying pendant crowned malachite green moiety"
Kimura K, et al.
Macromolecules, 34(07), 2262-2268 (2001)