122351
4-Chromanone
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-1-benzopyran-4-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
127-128 °C/13 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
chave InChI
MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2