Documentos Principais
652024
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenethyl bromide
96%
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-bromoethane, 4-(2-Bromoethyl)phenol, 4-Hydroxy-1-(2-bromoethyl)benzene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 446,00
10 G
R$ 2.229,00
R$ 446,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 446,00
10 G
R$ 2.229,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 446,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
88-92 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and