Documentos Principais
663174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
3,4-Dichlorophenacyl bromide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 700,00
25 G
R$ 2.323,00
R$ 700,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 700,00
25 G
R$ 2.323,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrCl2O
Número CAS:
Peso molecular:
267.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 700,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
grupo funcional
bromo
chloro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
chave InChI
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)