Documentos Principais
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 211,00
10 G
R$ 1.737,00
R$ 211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 211,00
10 G
R$ 1.737,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
100-104 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)