Key Documents
654043
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
29-34 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(C=O)cn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-5(4-8)2-6-7/h2-4H,1H3
chave InChI
MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)