Documentos Principais
686182
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.000,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.000,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
142-146 °C
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-12-14-11-18(15-9-5-2-6-10-15)17-16(14)13-7-3-1-4-8-13/h1-12H
chave InChI
LZGBMIZREYTWRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)