Documentos Principais
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrIN
Número CAS:
Peso molecular:
283.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
121-123 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
chave InChI
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Irritant
Outras notas
Light sensitive
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)