Ensaio
98%
pf
75-77 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cncc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
chave InChI
KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?