Ensaio
99%
p.e.
219 °C (lit.)
pf
46-50 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
chave InChI
CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?