Documentos Principais
649538
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole-3,6-dicarboxaldehyde
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.015,00
R$ 2.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.015,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
335.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
105-110 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2n(CC(CC)CCCC)c3ccc(cc3c2c1)C([H])=O
InChI
1S/C22H25NO2/c1-3-5-6-16(4-2)13-23-21-9-7-17(14-24)11-19(21)20-12-18(15-25)8-10-22(20)23/h7-12,14-16H,3-6,13H2,1-2H3
chave InChI
JWQOZEXSBKOAAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)