Documentos Principais
649511
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25N
Número CAS:
Peso molecular:
279.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5949 (lit.)
p.e.
40 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt %)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C20H25N/c1-3-5-10-16(4-2)15-21-19-13-8-6-11-17(19)18-12-7-9-14-20(18)21/h6-9,11-14,16H,3-5,10,15H2,1-2H3
chave InChI
SAXNQWFLHXTRDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organic light-emitting diode with liquid emitting layer
Xu, D.; et al.
Applied Physics Letters, 95, 053304-053304 (2009)