Documentos Principais
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
Sinônimo(s):
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.799,00
R$ 1.799,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.799,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
271.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.799,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
chave InChI
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.