Documentos Principais
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidine
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.509,00
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.509,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11N
Número CAS:
Peso molecular:
85.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
índice de refração
n20/D 1.4354
p.e.
97-99 °C (lit.)
densidade
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
chave InChI
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)