Documentos Principais
D183806
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylpyrrolidine, mixture of cis and trans
93%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Ensaio
93%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4299 (lit.)
p.e.
105-106 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
ZEBFPAXSQXIPNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)