Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pb
97-99 °C/744 mmHg (lit.)
densidade
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup