Documentos Principais
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.190,00
R$ 4.190,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.190,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15N
Número CAS:
Peso molecular:
161.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 4.190,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
chave InChI
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
Aplicação
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)